Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)acetonitrile
PC303433-1G PC303433-5G
APOSPC303433-1GEA 165.83 EUR
APOSPC303433-1G APOSPC303433-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
Mw: 232.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26686146
Číslo CAS: 1517576-71-4
OSN: 3439
ADR: 6.1 III