Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (6-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC303432-1G PC303432-5G
APOSPC303432-1GEA 73 EUR
APOSPC303432-1G APOSPC303432-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368109
Číslo CAS: 651326-72-6