Tlačiť
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303412-1G PC303412-5G
APOSPC303412-1GEA 211.9 EUR
APOSPC303412-1G APOSPC303412-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Vzorec: C₁₀H₇F₆NO
Mw: 271.159 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640063
Číslo CAS: 184969-54-8