Tlačiť
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303410-1G PC303410-5G
APOSPC303410-1GEA 82.92 EUR
APOSPC303410-1G APOSPC303410-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline 97%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO
Mw: 287.665 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28404281
Číslo CAS: 1369254-44-3