Tlačiť
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303397-1G PC303397-5G
APOSPC303397-1GEA 69.7 EUR
APOSPC303397-1G APOSPC303397-5G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640056
Číslo CAS: 2383927-14-6