Tlačiť
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC303395-10G PC303395-1G PC303395-5G PC303395-25G
APOSPC303395-10GEA 411.15 EUR
APOSPC303395-10G APOSPC303395-1G APOSPC303395-5G APOSPC303395-25G
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Mw: 222.592 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194258
Číslo CAS: 86520-34-5