Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303391-1G PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA 777.49 EUR
APOSPC303391-1G APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂
Mw: 291.45 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22419064
Číslo CAS: 1824642-82-1