Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303390-1G PC303390-250MG
APOSPC303390-1GEA 1021.26 EUR
APOSPC303390-1G APOSPC303390-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrCl₂F₃O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31916398
Číslo CAS: 2384019-85-4
OSN: 1760
ADR: 8,III