Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303388-1G PC303388-5G
APOSPC303388-1GEA 490.29 EUR
APOSPC303388-1G APOSPC303388-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.137 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27927223
Číslo CAS: 669080-88-0