Tlačiť
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303387-1G PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA 728.62 EUR
APOSPC303387-1G APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₄
Mw: 271.049 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31916396
Číslo CAS: 2091670-09-4