Tlačiť
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303384-1G PC303384-250MG
APOSPC303384-1GEA 741.84 EUR
APOSPC303384-1G APOSPC303384-250MG
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₈F₄O
Mw: 220.164 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31645673
Číslo CAS: 2055275-11-9