Tlačiť
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303383-1G PC303383-250MG
APOSPC303383-1GEA 688.96 EUR
APOSPC303383-1G APOSPC303383-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28798408
Číslo CAS: 1509586-85-9