Tlačiť
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303380-1G PC303380-250MG
APOSPC303380-1GEA 516.72 EUR
APOSPC303380-1G APOSPC303380-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClF₄O
Mw: 240.582 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31916393
Číslo CAS: 2387070-56-4