Tlačiť
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303378-1G PC303378-250MG
APOSPC303378-1GEA 862.01 EUR
APOSPC303378-1G APOSPC303378-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640049
Číslo CAS: 2386895-35-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III