Tlačiť
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303377-1G PC303377-250MG
APOSPC303377-1GEA 646.51 EUR
APOSPC303377-1G APOSPC303377-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈F₄O
Mw: 208.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31916392
Číslo CAS: 2092563-88-5