Tlačiť
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303374-1G PC303374-5G
APOSPC303374-1GEA 397.36 EUR
APOSPC303374-1G APOSPC303374-5G
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31916391
Číslo CAS: 2387220-05-3