Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303373-1G PC303373-5G
APOSPC303373-1GEA 185.46 EUR
APOSPC303373-1G APOSPC303373-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₀H₉F₄NO₃
Mw: 267.177 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640048
Číslo CAS: 1703955-84-3