Tlačiť
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303366-1G PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA 596.03 EUR
APOSPC303366-1G APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₃BrF₆O₂
Mw: 337.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28727899
Číslo CAS: 1805511-32-3