Tlačiť
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303355-5G PC303355-1G
APOSPC303355-5GEA 955.07 EUR
APOSPC303355-5G APOSPC303355-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27932574
Číslo CAS: 915409-64-2
OSN: 3265
ADR: 8,III