Tlačiť
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303351-5G PC303351-1G
APOSPC303351-5GEA 988.18 EUR
APOSPC303351-5G APOSPC303351-1G
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,5-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄Br₂F₃NO
Mw: 334.916 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28785127
Číslo CAS: 84483-32-9