Tlačiť
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303350-5G PC303350-1G
APOSPC303350-5GEA 899.26 EUR
APOSPC303350-5G APOSPC303350-1G
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrClF₃NO
Mw: 290.465 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28734569
Číslo CAS: 868406-81-9