Tlačiť
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303349-5G PC303349-1G
APOSPC303349-5GEA 834.37 EUR
APOSPC303349-5G APOSPC303349-1G
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 98%
2-{Bromo-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₁₅H₇BrF₈
Mw: 419.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30726935
Číslo CAS: 2149590-94-1