Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303345-1G PC303345-5G
APOSPC303345-1GEA 311.24 EUR
APOSPC303345-1G APOSPC303345-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅ClFN
Mw: 169.583 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD21602109
Číslo CAS: 924626-79-9