Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303339-1G PC303339-5G
APOSPC303339-1GEA 340.48 EUR
APOSPC303339-1G APOSPC303339-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClF
Mw: 237.497 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24034366
Číslo CAS: 1510609-23-0