Tlačiť
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 330.06 EUR
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈ClFO
Mw: 174.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24034286
Číslo CAS: 1536543-76-6