Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303333-5G PC303333-1G
APOSPC303333-5GEA 908.47 EUR
APOSPC303333-5G APOSPC303333-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₁₀H₇BrF₆
Mw: 321.057 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18762083
Číslo CAS: 160376-84-1
OSN: 3265
ADR: 8 III