Tlačiť
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303332-5G PC303332-1G
APOSPC303332-5GEA 1091.53 EUR
APOSPC303332-5G APOSPC303332-1G
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₁₀H₁₀BrF₃
Mw: 267.086 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30502875
Číslo CAS: 2149597-33-9
OSN: 3265
ADR: 8 III