Tlačiť
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303322-1G PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA 327.26 EUR
APOSPC303322-1G APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrClF
Mw: 237.497 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28751990
Číslo CAS: 1805042-29-8