Tlačiť
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303313-5G PC303313-1G PC303313-10G
APOSPC303313-5GEA 136.78 EUR
APOSPC303313-5G APOSPC303313-1G APOSPC303313-10G
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂FN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06808808
Číslo CAS: 2729-37-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III