Tlačiť
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303304-1G PC303304-5G
APOSPC303304-1GEA 322.5 EUR
APOSPC303304-1G APOSPC303304-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19440202
Číslo CAS: 1242314-98-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III