Tlačiť
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303300-1G PC303300-250MG
APOSPC303300-1GEA 1986.38 EUR
APOSPC303300-1G APOSPC303300-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₇F₄NO₂S
Mw: 257.205 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30502874
Číslo CAS: 2149597-25-9