Tlačiť
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303283-1G PC303283-250MG
APOSPC303283-1GEA 1483.28 EUR
APOSPC303283-1G APOSPC303283-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇ClF₂O₂
Mw: 220.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29038431
Číslo CAS: 1858250-10-8