Tlačiť
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303281-1G PC303281-250MG
APOSPC303281-1GEA 1219.71 EUR
APOSPC303281-1G APOSPC303281-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrClF₂
Mw: 255.487 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29038429
Číslo CAS: 1858251-67-8