Tlačiť
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303269-1G PC303269-250MG
APOSPC303269-1GEA 1817.09 EUR
APOSPC303269-1G APOSPC303269-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054245
Číslo CAS: 1706453-20-4
OSN: 1760
ADR: 8,III