Tlačiť
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303259-1G PC303259-250MG
APOSPC303259-1GEA 1405.94 EUR
APOSPC303259-1G APOSPC303259-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClF₂O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19434751
Číslo CAS: 1487710-75-7
OSN: 1760
ADR: 8,III