Tlačiť
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303252-1G PC303252-250MG
APOSPC303252-1GEA 1158.04 EUR
APOSPC303252-1G APOSPC303252-250MG
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂FO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054220
Číslo CAS: 1706458-71-0
OSN: 1760
ADR: 8,III