Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303244-1G PC303244-5G
APOSPC303244-1GEA 307.66 EUR
APOSPC303244-1G APOSPC303244-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06408806
Číslo CAS: 874814-70-7
OSN: 1759
ADR: 8,II