Tlačiť
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303243-1G PC303243-250MG
APOSPC303243-1GEA 1156.42 EUR
APOSPC303243-1G APOSPC303243-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
Mw: 251.068 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986851
Číslo CAS: 1706430-78-5
OSN: 3265
ADR: 8 III