Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 1129.98 EUR
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅Cl₂F₃O₃
Mw: 289.035 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054209
Číslo CAS: 1706430-35-4