Tlačiť
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303239-1G PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA 1091.53 EUR
APOSPC303239-1G APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₂
Mw: 272.144 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986831
Číslo CAS: 1706436-17-0