Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303237-1G PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA 1091.53 EUR
APOSPC303237-1G APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Mw: 236.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103373
Číslo CAS: 1823577-71-4