Tlačiť
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303235-1G PC303235-250MG
APOSPC303235-1GEA 707.18 EUR
APOSPC303235-1G APOSPC303235-250MG
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₈ClFO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19201132
Číslo CAS: 122263-78-9
OSN: 1760
ADR: 8,III