Tlačiť
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303232-1G PC303232-250MG
APOSPC303232-1GEA 1028.08 EUR
APOSPC303232-1G APOSPC303232-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄Cl₂F₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103372
Číslo CAS: 1824274-76-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III