Tlačiť
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 1026.64 EUR
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Mw: 274.645 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399733
Číslo CAS: 1261852-46-3