Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303224-1G PC303224-250MG
APOSPC303224-1GEA 1025.04 EUR
APOSPC303224-1G APOSPC303224-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Mw: 236.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054204
Číslo CAS: 1706439-04-4