Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303217-1G PC303217-250MG
APOSPC303217-1GEA 965.5 EUR
APOSPC303217-1G APOSPC303217-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103371
Číslo CAS: 1823323-72-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III