Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303215-1G PC303215-250MG
APOSPC303215-1GEA 964.15 EUR
APOSPC303215-1G APOSPC303215-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₅F₄N
Mw: 203.136 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103369
Číslo CAS: 1824048-48-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III