Tlačiť
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303210-1G PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA 821.1 EUR
APOSPC303210-1G APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185646
Číslo CAS: 915763-87-0
OSN: 1760
ADR: 8,III