Tlačiť
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303209-1G PC303209-250MG
APOSPC303209-1GEA 900.52 EUR
APOSPC303209-1G APOSPC303209-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇F₄N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28054203
Číslo CAS: 1706446-60-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III