Tlačiť
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 900.52 EUR
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.141 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27986853
Číslo CAS: 1706430-24-1